Learn More
Keystone Cleanroom Products Autosellante 1422A Tyvek™ Bolsa de autoclave con indicador de vapor, de 0 a 6 in de ancho
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17707917 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
4 in
5 in
8 in
9 in
10 in
12 in
15 in
16 in
26 in
28 in
30 in
38 in
Anchura (imperial):
2 in
4 in
6 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
17707917 10 in 6 in paquete de 500
17787867 5 in 2 in paquete de 250
17767887 4 in 4 in paquete de 250
17777887 9 in 4 in paquete de 500
17797887 16 in 4 in paquete de 250
17737897 26 in 4 in paquete de 250
17757897 28 in 4 in paquete de 250
17767897 30 in 4 in paquete de 250
17777907 8 in 6 in paquete de 250
17717917 12 in 6 in paquete de 500
17737917 15 in 6 in paquete de 250
17757917 16 in 6 in paquete de 250
17777917 38 in 6 in paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17707917 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BGT2A0610SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El autosellante 1422A Tyvek™ La bolsa de autoclave con indicador de vapor, de 0 a 6 in de ancho, está diseñada para la esterilización con vapor de piezas de cambio de equipos farmacéuticos. Estas bolsas se cierran mediante el cómodo y robusto sistema de sellado automático.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Indicador de vapor integrado
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Sellado automático
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Bolsa para autoclave
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Velocidad de transmisión de vapor de la humedad Bolsa para autoclave
N.º por caja Bolsa para autoclave
N.° por paquete Bolsa para autoclave
Embalaje exterior Bolsa para autoclave
Embalaje interior de protección Bolsa para autoclave
Cantidad Bolsa para autoclave
Resistente a Bolsa para autoclave
Tamaño Bolsa para autoclave
Método de esterilización Bolsa para autoclave
Intervalo de temperatura (imperial) Bolsa para autoclave
Intervalo de temperatura (métrico) Bolsa para autoclave
Grosor (imperial) Bolsa para autoclave
Dimensiones (L x An) Bolsa para autoclave
Longitud (imperial) 10 in
Anchura (imperial) 6 in
Diámetro (imperial) Bolsa para autoclave
Diámetro (métrico) Bolsa para autoclave
Tipo de producto Bolsa para autoclave
Capacidad (imperial) 50 oz
Capacidad (métrico) 1,48 L
Longitud (métrico) 25,4 cm
Anchura (métrico) 15,2 cm
Grosor (métrico) Bolsa para autoclave