Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas autolaminable de vinilo amarillo para envolver cables y alambres, para impresoras M6/M7
Código de producto. 17898914
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,75 x 0,25 in
0,75 x 0,5 in
1 x 0,5 in
1 x 0,75 in
1 x 1 pulg
1,5 x 0,25 in
1,5 x 0,5 in
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1 in
1,5 x 1,5 in
2,5 x 1 in
4 x 1 in
4 x 1,5 in
6 x 1,5 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
paquete de 750
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Forma unitSize
17898914 1,5 x 1,5 in M710, BMP71 38,1 mm Cuadrado paquete de 250
17818734 1 x 1 pulg M710, BMP71 25,4 mm Cuadrado paquete de 250
17841419 0,75 x 0,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 19,05 mm Rectángulo paquete de 750
17878214 0,75 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 19,05 mm Rectángulo paquete de 500
17838904 1,5 x 1 in M710, BMP71 38,1 mm Rectángulo paquete de 250
17841479 1,5 x 0,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm Rectángulo paquete de 750
17831569 1,5 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm Rectángulo paquete de 500
17881349 1,5 x 0,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm Rectángulo paquete de 250
17858774 1,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm Rectángulo paquete de 250
17891529 1,5 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm Cuadrado paquete de 250
17841629 1 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm Rectángulo paquete de 500
17871349 1 x 0,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm Rectángulo paquete de 250
17801549 1 x 1 pulg M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm Cuadrado paquete de 250
17801389 2,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 63,5 mm Rectángulo paquete de 100
17838784 2,5 x 1 in M710, BMP71 63,5 mm Rectángulo paquete de 100
17821549 4 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 101,6 mm Rectángulo paquete de 100
17828434 4 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 101,6 mm Rectángulo paquete de 100
17811359 6 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 152,4 mm Rectángulo paquete de 50
17849084 4 x 1,5 in M710, BMP71 101,6 mm Rectángulo paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 17898914 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174605
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El material de vinilo autolaminable es ideal para la identificación de cables y alambres. Diseñado con una capa protectora transparente para cubrir el texto impreso, el material B-427 proporciona una excelente protección contra la abrasión, la suciedad, los aceites, los solventes, el agua y la manipulación excesiva.
  • Suministrado en un formato autolaminado con una zona imprimible amarilla y un área de sobrelaminado translúcido para proteger el texto
  • El adhesivo acrílico permanente y duradero tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite
  • Con aprobación de UL
  • Temperatura de servicio de -°40 C a +°70 C (-40 °F a +158 °F)
  • Fabricado en material de vinilo B-427
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Amarillo, Transparente
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex N.º
Cantidad 250 etiquetas
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 1,5 x 1,5 in
Longitud (imperial) 1,5 in
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38.1 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1,5 in
Anchura del área de impresión (métrico) 38.1 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 38,1 mm
Altura del área de impresión (métrico) 12.7 mm
Alternate Part Number M7-32-427-YL