Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas autolaminable de vinilo amarillo para envolver cables y alambres, para impresoras M6/M7
Descripción
- Suministrado en un formato autolaminado con una zona imprimible amarilla y un área de sobrelaminado translúcido para proteger el texto
- El adhesivo acrílico permanente y duradero tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite
- Con aprobación de UL
- Temperatura de servicio de -°40 C a +°70 C (-40 °F a +158 °F)
- Fabricado en material de vinilo B-427
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Amarillo, Transparente |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Vinilo |
| Caras imprimibles | Imprimible por una cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mostrar más |