Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas autolaminable de vinilo blanco para envolver cables y alambres, para impresoras M6/M7
Código de producto. 17881559 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,75 x 0,5 in
0,75 x 1 in
0,75 x 0,25 in
1 x 0,5 in
1 x 1 in
1 x 1,5 in
1 x 1,75 in
1,25 x 0,5 in
1,25 x 1 in
1,5 x 0,25 in
1,5 x 1 in
1,5 x 1,5 in
1,5 x 1,75 in
1,5 x 2 in
1,5 x 0,5 in
1,5 x 0,75 in
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 1,5 in)
1 x 0,75 in
2,2 x 0,5 in
2,5 x 1 in
2,5 x 1,5 in
2,625 x 1 in
3,15 x 1,938 in
3,375 x 1 in
4 x 1 in
4 x 1,5 in
6 x 1,5 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Formato:
Continua
Troquelado
Altura (métrico):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
55,88 mm
63,5 mm
66,68 mm
80 mm
80,01 mm
85,73 mm
101,6 mm
152,4 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
paquete de 750
50 product options available for selection
Product selection table with 50 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Para utilizar con (equipo) Formato Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17881559 2,625 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 66,68 mm paquete de 100
17821589 0,75 x 0,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 19,05 mm paquete de 750
17879194 0,75 x 0,25 in M710, BMP71 Troquelado 19,05 mm paquete de 750
17878724 0,75 x 0,5 in M710, BMP71 Troquelado 19,05 mm paquete de 500
17878274 0,75 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 19,05 mm paquete de 500
17878874 0,75 x 1 in M710, BMP71 Troquelado 19,05 mm paquete de 250
17891689 0,75 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 19,05 mm paquete de 250
17818794 1 x 0,75 in M710, BMP71 Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17898194 1 x 0,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17829144 1,5 x 0,75 in M710, BMP71 Troquelado 38,1 mm paquete de 250
17809204 1,5 x 0,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 38,1 mm paquete de 250
17838474 1 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 25,4 mm paquete de 500
17889044 1 x 0,5 in M710, BMP71 Troquelado 25,4 mm paquete de 500
17818904 1 x 1 in M710, BMP71 Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17878464 1 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17821389 1 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17898744 1 x 1,5 in M710, BMP71 Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17801669 1 x 1,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17848784 1,5 x 0,25 in M710, BMP71 Troquelado 38,1 mm paquete de 750
17828864 1,5 x 0,5 in M710, BMP71 Troquelado 38,1 mm paquete de 500
17899014 1,5 x 1 in M710, BMP71 Troquelado 38,1 mm paquete de 250
17888894 1,5 x 1,5 in M710, BMP71 Troquelado 38,1 mm paquete de 250
17878754 1,5 x 1,75 in M710, BMP71 Troquelado 38,1 mm paquete de 250
17889194 1,5 x 2 in M710, BMP71 Troquelado 38,1 mm paquete de 100
17811699 1,5 x 1,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 38,1 mm paquete de 250
17828734 1,25 x 1 in M710, BMP71 Troquelado 31,75 mm paquete de 250
17868334 1,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 38,1 mm paquete de 250
17838404 1,5 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 38,1 mm paquete de 250
17851519 1,5 x 0,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 38,1 mm paquete de 750
17818404 1,5 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 38,1 mm paquete de 500
17841609 1,25 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 31,75 mm paquete de 250
17841579 1,25 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 31,75 mm paquete de 250
17831539 1,5 x 2 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 38,1 mm paquete de 100
17841589 2,2 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 55,88 mm paquete de 100
17808304 2,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 63,5 mm paquete de 100
17881399 2,5 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 63,5 mm paquete de 100
17889204 2,5 x 1 in M710, BMP71 Troquelado 63,5 mm paquete de 100
17829164 3,15 x 1,938 in M710, BMP71 Troquelado 80 mm paquete de 100
17818224 3,375 x 1 in M710, BMP71 Troquelado 85,73 mm paquete de 100
17818444 3,15 x 1,938 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 80,01 mm paquete de 100
17838304 3,375 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 85,73 mm paquete de 100
17801679 4 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 101,6 mm paquete de 100
17868214 4 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 101,6 mm paquete de 100
17848124 4 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 101,6 mm paquete de 100
17819024 4 x 1,5 in M710, BMP71 Troquelado 101,6 mm paquete de 100
17858894 4 x 1,5 in M710, BMP71 Troquelado 101,6 mm paquete de 100
17858984 4 x 1 in M710, BMP71 Troquelado 101,6 mm paquete de 100
17829174 6 x 1,5 in M710, BMP71 Troquelado 152,4 mm paquete de 50
17858214 6 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 152,4 mm paquete de 50
17861629 15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 1,5 in) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Continua 38,1 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
50 options
Código de producto. 17881559 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.00€
    49.59€ / paquete de 100
    Ahorro 2.41€
    4% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El material de vinilo autolaminable es ideal para la identificación de cables y alambres. Diseñado con una capa protectora transparente para cubrir el texto impreso, el material B-427 proporciona una excelente protección contra la abrasión, la suciedad, los aceites, los solventes, el agua y la manipulación excesiva.
  • Suministrado en un formato autolaminado con una zona imprimible blanca y un área de sobrelaminado translúcido para proteger el texto
  • El adhesivo acrílico permanente y duradero tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite
  • Con aprobación de UL
  • Temperatura de servicio de -°40 C a +°70 C (-40 °F a +158 °F)
  • Fabricado en material de vinilo B-427
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Transparente, Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex N.º
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 2,625 x 1 in
Longitud (imperial) 2,625 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1 in
Anchura del área de impresión (métrico) 25.4 mm
Altura del área imprimible (imperial) 1 in
Altura (métrico) 66,68 mm
Altura del área de impresión (métrico) 25.4 mm
Alternate Part Number M6-75-427