Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminables
Código de producto. 17981930 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12,70 mm x 44,45 mm (An x Al)
12,70 mm x 69,85 mm (An x Al)
25,40 mm x 30,48 mm (An x Al)
25,40 mm x 44,45 mm (An x Al)
25,40 mm x 69,85 mm (An x Al)
Tamaño de la unidad:
paquete de 110
paquete de 150
paquete de 70
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17981930 25,40 mm x 30,48 mm (An x Al) paquete de 150
17911940 12,70 mm x 44,45 mm (An x Al) paquete de 110
17911950 25,40 mm x 44,45 mm (An x Al) paquete de 110
17961940 12,70 mm x 69,85 mm (An x Al) paquete de 70
17951940 25,40 mm x 69,85 mm (An x Al) paquete de 70
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17981930 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 170759
En stock
Marque cables y alambres con el material de etiqueta de vinilo autolaminable B-427, diseñado con una capa protectora autolaminable transparente. Imprima casi en cualquier lugar con un material duradero. Brady™ Impresora de etiquetas portátil.
  • Diseñado para superficies con curvas cerradas, como cables y alambres.
  • Autoextinguible y resistente a la abrasión, disolventes, aceites, grasas, intemperie y temperaturas extremas.
  • Diseñado para girar libremente, lo que le permite leer e identificar cables y alambres desde cualquier ángulo.
  • Fabricado con un laminado transparente no imprimible para mayor protección.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL según el estándar de etiquetado y marcado UL969 cuando se imprime con el Brady Cintas series R4300 y R6200. Consulte los archivos MH17154 de UL para obtener información más específica. Brady Los clientes deben especificar en el momento de la compra si requieren etiquetas B-427 reconocidas por UL. Brady vende etiquetas B-427 reconocidas por UL y etiquetas no aprobadas según los requisitos del cliente. Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco, Transparente
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Vinilo
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones;Etiquetado eléctrico;Etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) BMP41;BMP51;M511;M410;M510
Cantidad 150
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a 158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -70 °C a 70 °C
Grosor (imperial) 295 mm (0,004 in)
Grosor (métrico) 0.102 mm
Calibre de alambre 20 AWG - 10 AWG
Dimensiones (L x An) 25,40 mm x 30,48 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 1,2 in
Anchura (imperial) 295 mm (1 in)
Anchura (métrico) 25.40 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 10,92 mm (1,2 in)
Altura (métrico) 30.48 mm
Alternate Part Number M4-211-RO-427