Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminables
Código de producto. 17970720 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,75 x 1 pulg
12,70 mm x 19,05 mm (An x Al)
12,70 mm x 25,40 mm (An x Al)
12,70 mm x 31,75 mm (An x Al)
12,70 mm x 38,10 mm (An x Al)
19,05 mm x 25,40 mm (An x Al)
19,05 mm x 38,10 mm (An x Al)
19,05 mm x 7,62 m (An x Al)
1 x 1 pulg
25,40 x 101,60 mm (An x Al)
25,40 mm x 31,75 mm (An x Al)
25,40 mm x 38,10 mm (An x Al)
25,40 mm x 63,50 mm (An x Al)
25,40 mm x 7,62 m (An x Al)
31,75 mm x 7,62 m (An x Al)
38,10 mm x 101,60 mm (An x Al)
38,10 mm x 152,40 mm (An x Al)
38,10 mm x 31,75 mm (An x Al)
38,10 mm x 38,10 mm (An x Al)
38,10 mm x 63,50 mm (An x Al)
38,10 mm x 7,62 m (An x Al)
44,45 mm x 25,40 mm (An x Al)
44,45 mm x 38,10 mm (An x Al)
6,35 mm x 27,94 mm (An x Al)
Color:
Amarillo, Transparente
Blanco
Blanco, Transparente
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 110
paquete de 140
paquete de 180
paquete de 200
paquete de 240
paquete de 260
paquete de 340
paquete de 360
paquete de 40
paquete de 70
paquete de 80
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color Formato Tamaño de la unidad
17970720 0,75 x 1 pulg Blanco, Transparente Troquelado paquete de 340
17930680 6,35 mm x 27,94 mm (An x Al) Blanco Troquelado paquete de 240
17990760 12,70 mm x 19,05 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 360
17980710 12,70 mm x 25,40 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 360
17930720 19,05 mm x 25,40 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 200
17940720 1 x 1 pulg Blanco, Transparente Troquelado paquete de 260
17841769 44,45 mm x 25,40 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 140
17900710 12,70 mm x 31,75 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 200
17920720 25,40 mm x 31,75 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 200
17801789 38,10 mm x 31,75 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 200
17930710 12,70 mm x 38,10 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 180
17900720 19,05 mm x 38,10 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 180
17970670 25,40 mm x 38,10 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 180
17861789 38,10 mm x 38,10 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 180
17841789 44,45 mm x 38,10 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 140
17950720 25,40 mm x 63,50 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 110
17841759 38,10 mm x 63,50 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 80
17990710 25,40 x 101,60 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 70
17851719 38,10 mm x 101,60 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 70
17811719 38,10 mm x 152,40 mm (An x Al) Blanco, Transparente Troquelado paquete de 40
17901950 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) Blanco, Transparente Continua cada uno
17811729 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) Blanco, Transparente Continua cada uno
17881799 31,75 mm x 7,62 m (An x Al) Blanco, Transparente Continua cada uno
17811779 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) Blanco, Transparente Continua cada uno
17910720 25,40 mm x 38,10 mm (An x Al) Amarillo, Transparente Troquelado paquete de 180
17920680 25,40 mm x 63,50 mm (An x Al) Amarillo, Transparente Troquelado paquete de 110
17970710 25,40 x 101,60 mm (An x Al) Amarillo, Transparente Troquelado paquete de 70
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Código de producto. 17970720 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 170751
En stock
Marque cables y alambres con el material de etiqueta de vinilo autolaminable B-427, diseñado con una capa protectora autolaminable transparente. Imprima casi en cualquier lugar con un material duradero. Brady™ Impresora de etiquetas portátil.
  • Diseñado para superficies con curvas cerradas, como cables y alambres.
  • Autoextinguible y resistente a la abrasión, disolventes, aceites, grasas, intemperie y temperaturas extremas.
  • Fabricado con un adhesivo acrílico permanente que funciona muy bien en superficies lisas, rugosas, recubiertas de polvo e irregulares.
  • Fabricado con un laminado transparente no imprimible para mayor protección.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL según el estándar de etiquetado y marcado UL969 cuando se imprime con el Brady Cintas series R4300 y R6200. Consulte los archivos MH17154 de UL para obtener información más específica. Brady Los clientes deben especificar en el momento de la compra si requieren etiquetas B-427 reconocidas por UL. Brady vende etiquetas B-427 reconocidas por UL y etiquetas no aprobadas según los requisitos del cliente. Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco, Transparente
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Vinilo
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones;Etiquetado eléctrico;Etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Cantidad 340
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a 158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -70 °C a 70 °C
Grosor (imperial) 295 mm (0,004 in)
Grosor (métrico) 0.102 mm
Calibre de alambre 20 AWG - 8 AWG
Dimensiones (L x An) 0,75 x 1 pulg
Longitud (imperial) 0,75 in
Anchura (imperial) 295 mm (1 in)
Anchura (métrico) 25.40 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 10,92 mm (0,75 in)
Altura (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number M4-136-427