Learn More
Brady™ Marcado de cable y cable de vinilo autolaminado MiniMark
Código de producto. 11771825 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3275/Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11771825 3275/Paq. cada uno
1 options
Código de producto. 11771825 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 710113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    426.73€ / paquete de 1
    Ahorro 83.27€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Este vinilo autolaminable MiniMark El marcado de cables y alambres está hecho de material adaptable diseñado para adherirse a superficies, cables y alambres muy curvados.
  • Cuenta con un área imprimible de color blanco con una ''cola'' transparente que envuelve el marcador.
  • Las colas transparentes sirven como laminado para proteger el texto, proporcionando una resistencia superior a la abrasión, la suciedad, los aceites, los solventes, el agua y la manipulación excesiva.
  • Este material está reconocido por UL con su respectiva cinta.
  • Consulte la serie de cintas recomendada para conocer la cinta adecuada que se va a utilizar.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL
Descripción MiniMark Marcadores de cables y alambres autolaminables
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco/transparente
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Vinilo
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, Etiquetado eléctrico, Etiquetado de laboratorio, Etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) Impresora MiniMark
Repetición horizontal (métrico) 29.50 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70 °C
N.° por paquete 3275 etiquetas/caja
Cantidad 3275/Paq.
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,102 mm
Repetición vertical (métrico) 32.06 mm
Dimensiones (L x An) 25,40 x 25,40 mm
Longitud (imperial) 1 in
Longitud (métrico) 25.4 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,40 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25,40 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura del área imprimible (imperial) 0,38 in
Altura (métrico) 25,40 mm
Altura del área de impresión (métrico) 9,53 mm
Diámetro (imperial) 0,1 a 0,2 in
Diámetro (métrico) 2,7 a 5,1 mm
Alternate Part Number MNK-BPT-211-427