Learn More
Brady™ Marcador para cables y alambres de vinilo autolaminado MiniMark™
Código de producto. 11701825
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
25,4 mm
38,1 mm
Altura (métrico):
31,75 mm
19,05 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
11701825 25,4 mm 31,75 mm cada uno
11721795 38,1 mm 19,05 mm cada uno
11791795 25,4 mm 19,05 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11701825 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 710114
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este vinilo autolaminable MiniMark™ El marcador de cables y alambres está hecho de material adaptable diseñado para adherirse a superficies muy curvas, cables y alambres.
  • Cuenta con un área imprimible de color blanco con una ''cola'' transparente que envuelve el marcador.
  • Las colas transparentes sirven como laminado para proteger el texto, proporcionando una resistencia superior a la abrasión, la suciedad, los aceites, los solventes, el agua y la manipulación excesiva.
  • Este material está reconocido por UL con su respectiva cinta.
  • Consulte la serie de cintas recomendada para conocer la cinta adecuada que se va a utilizar.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL
Descripción MiniMark Marcadores de cables y alambres autolaminables
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Transparente
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Vinilo autolaminado
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, Etiquetado eléctrico, Etiquetado de laboratorio, Etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) Impresora MiniMark
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70 °C
N.° por paquete 2780 etiquetas/caja
Cantidad 2780/Paq.
Tamaño (métrico) 25,4 x 31,75 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Resistencia a la tracción Resistencia a la tracción y elongación 210 N/100 mm, 152 %, 193 N/100 mm, 195 %
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,025 mm
Dimensiones (L x An) 31,75 x 25,40 mm
Longitud (imperial) 1,25 in
Longitud (métrico) 31.75 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 1,25 in
Altura del área imprimible (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 31,75 mm
Altura del área de impresión (métrico) 12,70 mm
Diámetro (métrico) Entre 6,10 y 3,40 mm
Alternate Part Number MNK-BPT-311-427