Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo autolaminado para la impresoras de etiquetas portátiles
Código de producto. 17613205
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
12,7 mm
25,4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17613205 12,7 mm cada uno
17623205 25,4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17613205 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 152083
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas etiquetas de vinilo autolaminado para impresoras de etiquetas portátiles se pueden utilizar en congeladores y en entornos con nitrógeno líquido.
Estas etiquetas de vinilo autolaminado para impresoras de etiquetas portátiles M210 y M211 se pueden utilizar en congeladores y en entornos con nitrógeno líquido.
  • Troquelado con esquinas redondeadas
  • Con homologación UL según el estándar de marcado y etiquetado UL969 cuando se imprime con las cintas de la serie R4300 y R6200 Brady™
Especificaciones
Tipo de producto Etiqueta
Color Negro sobre blanco
Para utilizar con (equipo) Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211
Material Vinilo autolaminado
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12,7 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19 mm
Grosor (imperial) 295 mm (0,004 in)
Grosor (métrico) 0,1 mm
Dimensiones (L x An) 12.70 mm (W) x 19.05 mm (H)
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Acabado Mate
Formato Cartucho, etiqueta
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Certificaciones/conformidad Estándar de etiquetado y marcado UL969
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio
Cantidad 150
Alternate Part Number M21-11-427