Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo autolaminables
Código de producto. 30041413 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
25,40 mm x 25,40 mm (An x Al)
Tamaño de la unidad:
paquete de 3000
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
30041413 25,40 mm x 25,40 mm (An x Al) paquete de 3000
1 options
Código de producto. 30041413 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 361641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.00€
    350.26€ / paquete de 3000
    Ahorro 21.74€
    5% Descuento
En stock
El vinilo autolaminable (B-427) es un material excelente para la identificación de cables y alambres. Este material tiene una buena claridad, conformabilidad y es autoextinguible.
Por su conformabilidad y es autoextinguible.
Specifications
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL según el estándar de etiquetado y marcado UL969 cuando se imprime con el Brady Cintas series R4300 y R6200. Consulte los archivos MH17154 de UL para obtener información más específica. Brady Los clientes deben especificar en el momento de la compra si requieren etiquetas B-427 reconocidas por UL. Brady vende etiquetas B-427 reconocidas por UL y etiquetas no aprobadas según los requisitos del cliente.
Descripción Etiquetas de vinilo autolaminables para impresoras BBP33/i3300
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Vinilo
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de laboratorio, marcado de almacenes, etiquetado de cables y alambres.
Para utilizar con (equipo) BBP33, i3300, i5300
Repetición horizontal (métrico) 29.74 mm
Etiquetas por fila 3
Cantidad 300 pegatinas
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Repetición vertical (métrico) 32.13 mm
Dimensiones (L x An) 25,40 mm x 25,40 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 1 in
Longitud (métrico) 25.40 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.40 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25.40 mm
Alternate Part Number B33-211-427