Learn More
Brady™ Self-laminating Thermal Transfer Label Tape for M611, BMP61 and BMP71
Descripción
- Labels for the TLS2200™ and TLS PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers
- This material is UL approved with its respective ribbon
- TLS2200™ parts can also be printed on BMP™71 Label Printer provided roll adapter (M71-ADAPT) is used
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | White, Transparent |
| Acabado | Mate |
| Material | Self-laminating Vinyl |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras de etiquetas móviles BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611, sistema de etiquetado térmico TLS-PC LINK™ |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |