Learn More
Brady™ Autolaminable, autoextinguible Tedlar™ Etiquetas envolventes para cables y alambres para impresoras M6/M7
Código de producto. 17858884
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1,5 x 1 in
2,5 x 1 in
1 x 1 pulg
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Forma unitSize
17858884 1 x 1 pulg M710, BMP71 25,4 mm Cuadrado paquete de 250
17808184 1 x 1 pulg M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm Cuadrado paquete de 250
17839224 1,5 x 1 in M710, BMP71 38,1 mm Rectángulo paquete de 250
17838334 1,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm Rectángulo paquete de 250
17808994 2,5 x 1 in M710, BMP71 63,5 mm Rectángulo paquete de 100
17878314 2,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 63,5 mm Rectángulo paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17858884 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173394
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El material de fluoruro de polivinilo translúcido con adhesivo permanente de estas etiquetas tiene una alta flexibilidad para envolver cables de diámetro pequeño.
  • El material autoextinguible es ideal para aplicaciones de marcado de cables y alambres en las industrias aeroespacial, de defensa y de transporte público.
  • Alta resistencia a los disolventes
  • Autolaminado
  • Compatibilidad con RoHS: Cumple con la normativa 2011/65/UE
  • Fabricado en fluoruro de polivinilo B-642
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Transparente, Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material PVF
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Matriz de puntos, transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex N.º
Cantidad 250 etiquetas
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,0022 in.
Grosor (métrico) 0.055 mm
Dimensiones (L x An) 1 x 1 pulg
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1 in
Anchura del área de impresión (métrico) 25.4 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0,375 in
Altura (métrico) 25,4 mm
Altura del área de impresión (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M7-19-642