Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo autolaminables y giratorias para envolver cables y alambres, para impresoras M6/M7
Código de producto. 17868474
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1,2 x 1 in
1,75 x 0,5 in
1,75 x 1 in
2,75 x 0,5 in
2,75 x 1 in
3,125 x 1 in
3,125 x 1,5 in
Altura (métrico):
30,48 mm
44,45 mm
69,85 mm
79,38 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 75
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Altura (métrico) unitSize
17868474 1,2 x 1 in 30,48 mm paquete de 100
17838164 1,75 x 0,5 in 44,45 mm paquete de 75
17828194 1,75 x 1 in 44,45 mm paquete de 75
17818314 2,75 x 0,5 in 69,85 mm paquete de 50
17828164 2,75 x 1 in 69,85 mm paquete de 50
17878244 3,125 x 1 in 79,38 mm paquete de 50
17848384 3,125 x 1,5 in 79,38 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17868474 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174171
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Identifique sus cables desde cualquier ángulo con las etiquetas de vinilo giratorias para cables. Simplemente imprima sus etiquetas y luego pélelas, dóblelas y envuélvalas. – Girarán libremente para una fácil identificación incluso en conexiones de red cerradas.
  • Gira para que puedas identificar tus etiquetas desde cualquier ángulo
  • Simplemente envuélvalo y aplíquelo: no hay residuos de adhesivo ni partes de etiquetas que se adhieran a los cables.
  • Gira libremente sin anclajes, por lo que estas etiquetas no dañarán sus cables Cat 5/6 y de fibra óptica.
  • Fabricado en vinilo B-427
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Transparente, Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex N.º
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 1,2 x 1 in
Longitud (imperial) 1,2 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1 in
Anchura del área de impresión (métrico) 25.4 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 30,48 mm
Altura del área de impresión (métrico) 12.7 mm
Alternate Part Number M6-211-427-RO