Learn More
Brady™ Etiquetas autolaminables de poliéster para cables y alambres M710
Descripción
- Etiquetas de poliéster autolaminables para impresora M710
- Libre de halógenos según IEC 61249-2-21
- Amplio rango de temperatura de servicio (-°196 C a +110 °C)
- Ideal para industrias de alta especificación, incluidas la aeroespacial, la electrónica, la energía renovable y la energía nuclear.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco, Transparente |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Etiqueta autolaminable |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado eléctrico, etiquetado de cables y alambres, etiquetado de laboratorio |
| Para utilizar con (equipo) | M710, BMP71 |
| Mostrar más |