Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster autolaminables para M710
Código de producto. 17867854
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15 x 40 mm
22,86 x 22,86 mm
25,4 x 25,4 mm
38,1 x 15,24 mm
41,28 x 15,24 mm
44,45 x 25,4 mm
45,72 x 9,53 mm
48,26 x 15,24 mm
66,68 x 15,24 mm
66,68 x 25,4 mm
Color:
Blanco
Blanco, Transparente
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Rectángulo con círculo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 250
paquete de 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color Forma unitSize
17867854 38,1 x 15,24 mm Blanco, Transparente Rectángulo paquete de 500
17808024 41,28 x 15,24 mm Blanco, Transparente Rectángulo paquete de 500
17827884 44,45 x 25,4 mm Blanco, Transparente Rectángulo paquete de 250
17888014 45,72 x 9,53 mm Blanco, Transparente Rectángulo paquete de 250
17867934 48,26 x 15,24 mm Blanco, Transparente Rectángulo paquete de 500
17898014 66,68 x 15,24 mm Blanco, Transparente Rectángulo paquete de 100
17817974 66,68 x 25,4 mm Blanco, Transparente Rectángulo paquete de 100
17837984 15 x 40 mm Blanco, Transparente Rectángulo con círculo paquete de 250
17848064 41,28 x 15,24 mm Blanco, Transparente Rectángulo con círculo paquete de 150
17808094 22,86 x 22,86 mm Blanco Cuadrado paquete de 250
17808034 25,4 x 25,4 mm Blanco, Transparente Cuadrado paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17867854 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 311973
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de impresora para usar con Brady™ Impresora M710.
  • El poliéster autolaminable tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica.
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco, Transparente
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta autolaminable
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Etiquetas por fila 1 etiqueta
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -321 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0.048 mm
Dimensiones (L x An) 38,1 x 15,24 mm
Longitud (imperial) 1,5 in
Anchura (imperial) 0,6 in
Anchura (métrico) 15.24 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 15.24 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 15.24 mm
Altura del área imprimible (imperial) 1,3 in
Altura del área de impresión (métrico) 33 mm
Alternate Part Number M7-100-461