Descripción
- El poliéster autolaminable tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica.
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco, Transparente |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta autolaminante |
| Mostrar más |