Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster autolaminado para M611 y BMP61
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17160401
Change view
Click to view available options
:
45,72 mm
Código de producto.
17160401 45,72 mm
1 options
Código de producto. 17160401 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 150854
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El poliéster autolaminado (B-461) es una película transparente con una zona imprimible de color blanco mate ideal para cables, identificación en laboratorios o el etiquetado general cuando se deben proteger elementos gráficos.
  • Buena resistencia a las manchas, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas.
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Poliéster
Caras imprimibles Área delantera
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Etiquetas
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas BMP™61; impresora de etiquetas móvil BradyPrinter M611
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
Cantidad 100 etiquetas/rollo
Intervalo de temperatura (imperial) De -321° a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0,048 mm
Repetición vertical (métrico) 48,90 mm
Longitud (imperial) 1,8 in
Longitud (métrico) 45,72 mm
Anchura (imperial) 0,6 in
Anchura (métrico) 15,24 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1 in
Anchura del área de impresión (métrico) 25,40 mm
Altura (métrico) 45,72 mm
Peso (métrico) 82 g