Learn More
Brady™ Cinta autolaminable de vinilo naranja para etiquetas envolventes de cables y alambres, para impresoras M6/M7
Beschreibung
- Se suministra en un formato autolaminado con una zona imprimible naranja y un área de sobrelaminación translúcida para proteger el texto.
- El adhesivo acrílico permanente y duradero tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite
- Con aprobación de UL
- Temperatura de servicio de -°40 C a +°70 C (-40 °F a +158 °F)
- Fabricado en material de vinilo B-427
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Naranja, Transparente |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Vinilo |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?