Learn More
Brady™ Etiquetas de laboratorio de poliéster criogénico autolaminables para impresoras M6/M7
Código de producto. 17888444
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo, Transparente
Blanco
Transparente, Blanco
Dimensiones (L x An):
0,187 x 1,5 in
0,375 x 1,125 in
0,375 x 1,8 in
0,5 x 1,125 in
0,5 x 1,65 in
0,5 x 1,8 in
0,5 x 2,2 in
0,6 x 1,625 in
0,6 x 1,8 in
0,75 x 3,75 in
1 x 1,75 in
1 x 2,625 pulg.
1,5 x 2,5 in
1,5 x 3,5 in
15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,375 in)
15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,5 in)
2,625 x 0,6 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
paquete de 750
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Para utilizar con (equipo) Formato unitSize
17888444 Transparente, Blanco 1,5 x 3,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 100
17888144 Transparente, Blanco 0,187 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 750
17818184 Transparente, Blanco 0,375 x 1,125 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 500
17838444 Transparente, Blanco 0,375 x 1,8 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 500
17838184 Transparente, Blanco 0,5 x 1,125 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 500
17888344 Transparente, Blanco 0,5 x 1,65 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 500
17848144 Transparente, Blanco 0,5 x 1,8 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 500
17808164 Transparente, Blanco 0,5 x 2,2 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 100
17848224 Transparente, Blanco 0,6 x 1,8 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 100
17864046 Transparente, Blanco 0,6 x 1,625 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado cada uno
17821579 Transparente, Blanco 0,75 x 3,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 100
17868314 Transparente, Blanco 1 x 2,625 pulg. M610, M710, M611, BMP61, BMP71 Troquelado paquete de 1000
17878254 Transparente, Blanco 1 x 2,625 pulg. M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 100
17824758 Amarillo, Transparente 1 x 2,625 pulg. M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 1 rollo
17858354 Transparente, Blanco 1 x 1,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 100
17891659 Transparente, Blanco 1,5 x 2,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 100
17828384 Transparente, Blanco 2,625 x 0,6 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 100
17839134 Blanco 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,375 in) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Continua cada uno
17838324 Blanco 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,5 in) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Continua cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 17888444 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173902
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para aplicaciones de laboratorio, estas etiquetas ultradelgadas y autolaminables protegen el texto en viales, tubos, pajitas y portaobjetos. Uso en aplicaciones de nitrógeno líquido y autoclave.
  • Funciona bien en entornos de nitrógeno líquido y autoclave; rangos de temperatura de -°196 C a 130 °C (-320 °F a 266 °F)
  • Resiste la exposición a etanol, tolueno, isopropanol, xileno, DMSO, ácido acético al 50%, ácido clorhídrico al 10%, solución de clorox al 10%.
  • Zona imprimible blanca sobre poliéster transparente con impresión en negro
  • Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Fabricado en material de poliéster B-461
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Transparente, Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, identificación general, etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex N.º
Cantidad 250 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -321 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0.048 mm
Dimensiones (L x An) 1,5 x 3,5 in
Longitud (imperial) 1,5 in
Anchura (imperial) 3,5 in
Anchura (métrico) 88.9 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1 in
Anchura del área de impresión (métrico) 25.4 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0,6 in
Altura (métrico) 38.1 mm
Altura del área de impresión (métrico) 15.24 mm
Alternate Part Number M6-77-461