Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas autolaminable de vinilo marrón para envolver cables y alambres, para impresoras M6/M7
Código de producto. p-7250930
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1 x 1 pulg
1,5 x 0,25 in
1,5 x 0,5 in
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1 in
1,5 x 1,5 in
2,5 x 1 in
4 x 1 in
4 x 1,5 in
6 x 1,5 in
Altura (métrico):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
paquete de 750
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Altura (métrico) Forma unitSize
17851589 1 x 1 pulg 25,4 mm Cuadrado paquete de 250
17801609 1,5 x 0,25 in 38,1 mm Rectángulo paquete de 750
17891369 1,5 x 0,5 in 38,1 mm Rectángulo paquete de 500
17821399 1,5 x 0,75 in 38,1 mm Rectángulo paquete de 250
17821419 1,5 x 1 in 38,1 mm Rectángulo paquete de 250
17821699 1,5 x 1,5 in 38,1 mm Cuadrado paquete de 250
17861659 2,5 x 1 in 63,5 mm Rectángulo paquete de 100
17841639 4 x 1 in 101,6 mm Rectángulo paquete de 100
17891439 4 x 1,5 in 101,6 mm Rectángulo paquete de 100
17891699 6 x 1,5 in 152,4 mm Rectángulo paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17851589 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173736
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El material de vinilo autolaminable es ideal para la identificación de cables y alambres. Diseñado con una capa protectora transparente para cubrir el texto impreso, el material B-427 proporciona una excelente protección contra la abrasión, la suciedad, los aceites, los solventes, el agua y la manipulación excesiva.
  • Se suministra en un formato autolaminado con una zona imprimible marrón y un área de sobrelaminación translúcida para proteger el texto.
  • El adhesivo acrílico permanente y duradero tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite
  • Con aprobación de UL
  • Temperatura de servicio de -°40 C a +°70 C (-40 °F a +158 °F)
  • Fabricado en material de vinilo B-427
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Marrón, Transparente
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex N.º
Cantidad 250 etiquetas
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 1 x 1 pulg
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1 in
Anchura del área de impresión (métrico) 25.4 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0,375 in
Altura (métrico) 25,4 mm
Altura del área de impresión (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-19-427-BR