Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado con adhesivo altamente adherente para impresoras M6/M7
Código de producto. 17897984
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,75 x 0,5 in
0,75 x 1 pulg
1 x 0,5 in
1 x 0,75 in
1,25 x 1 in
1,5 x 0,5 in
1,5 x 1,5 in
1,5 x 1 in
1 x 1 pulg
2,5 x 1 in
3,15 x 1,938 in
4 x 1,5 in
4 x 1 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
63,5 mm
80 mm
101,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) unitSize
17897984 3,15 x 1,938 in M710, BMP71 80 mm paquete de 100
17888024 0,75 x 0,5 in M710, BMP71 19,05 mm paquete de 500
17878774 0,75 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 19,05 mm cada uno
17817914 0,75 x 1 pulg M710, BMP71 19,05 mm paquete de 250
17819194 1 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm cada uno
17828894 1 x 1 pulg M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm cada uno
17897974 1 x 1 pulg M710, BMP71 25,4 mm paquete de 250
17897904 1,5 x 0,5 in M710, BMP71 38,1 mm paquete de 500
17889114 1,5 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm cada uno
17827944 1,5 x 1 in M710, BMP71 38,1 mm paquete de 250
17848864 1,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm cada uno
17887984 1,5 x 1,5 in M710, BMP71 38,1 mm paquete de 250
17888724 1,5 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm cada uno
17877904 1,25 x 1 in M710, BMP71 31,75 mm paquete de 250
17828944 1 x 0,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm cada uno
17838974 2,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 63,5 mm cada uno
17848034 2,5 x 1 in M710, BMP71 63,5 mm paquete de 100
17868814 4 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 101,6 mm cada uno
17828814 4 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 101,6 mm cada uno
17868054 4 x 1,5 in M710, BMP71 101,6 mm paquete de 100
20 options
Código de producto. 17897984
Marca: Brady™ 170487
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas envolventes de vinilo autolaminado de alta adherencia B-417 son aptas para condiciones adversas, incluyendo entornos de alta humedad, cables de pequeño diámetro y los materiales más nuevos de revestimiento de cables.
  • Las etiquetas envolventes de vinilo autolaminado de alta adherencia B-417 son aptas para condiciones adversas, incluyendo entornos de alta humedad, cables de pequeño diámetro y los materiales más nuevos de revestimiento de cables.
  • Adherencia fiable a largo plazo para cables de pequeño diámetro
  • Se mantienen adheridas incluso en los entornos más húmedos
  • Fuerte adherencia a una variedad de materiales de revestimiento de cables, incluyendo Teflon™, silicona, PVC trenzado y tradicional
  • Presentan una zona imprimible blanca y una zona sobrelaminada transparente que protege la impresión
  • La opción perfecta para paneles de control, paneles eléctricos, mazos de cables, comunicación de datos e identificación de cables
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Clear, White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex No
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.107 mm
Dimensions (LxW) 3,15 x 1,938 in
Longitud (imperial) 3.15 in.
Anchura (imperial) 1.938 in.
Anchura (métrico) 49.23 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1.938 in.
Anchura del área de impresión (métrico) 49.23 mm
Altura del área imprimible (imperial) 1 in
Altura (métrico) 80 mm
Altura del área de impresión (métrico) 25.4 mm
Alternate Part Number M7-66-417