Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo autolaminables adhesivas agresivas para envolver cables y alambres, para impresoras M6/M7
Código de producto. 17897974
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,75 x 0,5 in
0,75 x 1 pulg
1 x 0,5 in
1 x 0,75 in
1 x 1 pulg
1,25 x 1 in
1,5 x 0,5 in
1,5 x 1 in
1,5 x 1,5 in
2,5 x 1 in
3,15 x 1,938 in
4 x 1 in
4 x 1,5 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
63,5 mm
80 mm
101,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 500
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) unitSize
17897974 1 x 1 pulg M710, BMP71 25,4 mm paquete de 250
17888024 0,75 x 0,5 in M710, BMP71 19,05 mm paquete de 500
17878774 0,75 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 19,05 mm cada uno
17817914 0,75 x 1 pulg M710, BMP71 19,05 mm paquete de 250
17819194 1 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm cada uno
17828894 1 x 1 pulg M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm cada uno
17897904 1,5 x 0,5 in M710, BMP71 38,1 mm paquete de 500
17889114 1,5 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm cada uno
17827944 1,5 x 1 in M710, BMP71 38,1 mm paquete de 250
17848864 1,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm cada uno
17887984 1,5 x 1,5 in M710, BMP71 38,1 mm paquete de 250
17888724 1,5 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm cada uno
17877904 1,25 x 1 in M710, BMP71 31,75 mm paquete de 250
17828944 1 x 0,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm cada uno
17838974 2,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 63,5 mm cada uno
17848034 2,5 x 1 in M710, BMP71 63,5 mm paquete de 100
17897984 3,15 x 1,938 in M710, BMP71 80 mm paquete de 100
17868814 4 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 101,6 mm cada uno
17828814 4 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 101,6 mm cada uno
17868054 4 x 1,5 in M710, BMP71 101,6 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 17897974 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 170485
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los envoltorios de vinilo autolaminables de alta adherencia están diseñados para condiciones difíciles, incluidos entornos de alta humedad, cables de diámetro pequeño y materiales de revestimiento de cables más nuevos.
  • Adhesión confiable y duradera a cables de diámetro pequeño
  • Permanecerá adherido incluso en los ambientes más húmedos.
  • Fuerte adhesión a una variedad de materiales de revestimiento de cables, incluidos Teflon™ , silicona, PVC trenzado y tradicional
  • Cuenta con un área imprimible blanca y un área de sobrelaminación transparente que protege la impresión.
  • Ideal para paneles de control, paneles eléctricos, arneses de cables, comunicación de datos e identificación de cables y alambres.
  • Fabricado en material de vinilo B-417
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Transparente, Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex N.º
Cantidad 250 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.107 mm
Dimensiones (L x An) 1 x 1 pulg
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1 in
Anchura del área de impresión (métrico) 25.4 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0,375 in
Altura (métrico) 25,4 mm
Altura del área de impresión (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M7-19-417