Learn More
Brady™ Autoextinguible Tedlar™ Etiquetas troqueladas envolventes para cables y alambres para impresoras M6/M7
Código de producto. 17898134 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,2 x 0,65 in
0,25 x 0,75 in
0,275 x 1 in
0,5 x 1,5 in
1,375 x 1,5 in
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 500
paquete de 750
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color Tamaño de la unidad
17898134 0,5 x 1,5 in Blanco paquete de 500
17881689 0,2 x 0,65 in Blanco paquete de 750
17848214 0,25 x 0,75 in Blanco paquete de 750
17871359 0,275 x 1 in Blanco paquete de 750
17878264 1,375 x 1,5 in Blanco cada uno
17868174 1,375 x 1,5 in Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17898134 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    125.69€ / paquete de 500
    Ahorro 24.31€
    16% Descuento
En stock
Las etiquetas para cables y alambres resistentes, autoextinguibles y de alta temperatura son las más utilizadas en las industrias aeroespacial, de defensa y de transporte público donde se requiere resistencia al agua, al aceite y a otros fluidos.
  • Adhesivo permanente, resistente al desgarro y de alta resistencia al agua, aceite y otros fluidos comunes.
  • Cumple con RoHS 2005/618/EC MCV, cumple con la especificación MIL-M-87958 de identificación y marcado de cables o alambres adhesivos sensibles a la presión
  • Para conocer el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la Hoja de datos técnicos (TDS)
  • Homologación UL y con aprobación CSA
  • Hecho de B-437 Tedlar™
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-M-87958
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material PVF
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, identificación general, etiquetado eléctrico, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex N.º
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +275 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -70 °C a +135 °C
Grosor (imperial) 0,0036 in
Grosor (métrico) 0.091 mm
Dimensiones (L x An) 0,5 x 1,5 in
Longitud (imperial) 0,5 in
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38.1 mm
Altura (métrico) 12.7 mm
Alternate Part Number M6-29-437