Learn More
Brady™ Autoextinguible Tedlar™ Etiquetas troqueladas envolventes para cables y alambres para impresoras M6/M7
Descripción
- Adhesivo permanente, resistente al desgarro y de alta resistencia al agua, aceite y otros fluidos comunes.
- Cumple con RoHS 2005/618/EC MCV, cumple con la especificación MIL-M-87958 de identificación y marcado de cables o alambres adhesivos sensibles a la presión
- Para conocer el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la Hoja de datos técnicos (TDS)
- Homologación UL y con aprobación CSA
- Hecho de B-437 Tedlar™
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, MIL-M-87958 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | PVF |
| Caras imprimibles | Imprimible por una cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mostrar más |