Learn More
Scotsman™ Máquina de hielo autónoma 70 kg/día
Código de producto. 11754798
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11754798 25 kg cada uno
1 options
Código de producto. 11754798 Proveedor Scotsman™ N.º de proveedor AF80WS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La máquina de hielo autónoma AF80 produce hasta 70 kg de hielo al día.
La máquina de hielo autónoma AF80 produce hasta 70 kg de hielo al día.
  • Produce escamas de hielo de forma granular, con una dureza del 75 %
  • Componentes externos fabricados con acero inoxidable resistente a la corrosión y diseñados para ofrecer un aspecto estético óptimo mediante un ajuste y acabado superiores
  • Puerta para el depósito ergonómica, inclinada y que se oculta
  • Acceso frontal que permite un mantenimiento más sencillo
  • Rejilla frontal de entrada y salida de aire para instalaciones integradas
  • XSafe: sistema de saneamiento natural, integrado en el interior de la máquina de hielo y con funcionamiento automático de forma ininterrumpida para mantener el equipo limpio y seguro.
  • Funcionamiento controlado electrónicamente, con funciones de diagnóstico automático y luces de alarma externas que ofrecen información sobre el funcionamiento para una detección temprana y un diagnóstico rápido de los problemas de funcionamiento
Especificaciones
Fondo (imperial) 24,4 in
Capacidad (métrico) 25 kg
Fondo (métrico) 620 mm
Altura (imperial) 35 in
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 890 mm
Consumo de energía 7 kWh/24 h
Anchura (imperial) 21,1 in
Anchura (métrico) 535 mm
Capacidad 25 kg
Peso con embalaje (métrico) 58 kg