Learn More
Testo™ Cinta reflectante autoadhesiva
Código de producto. 11301254
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11301254 150 mm 5 PCS
1 options
Código de producto. 11301254 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0554 0493
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.38€
    28.00€ / paquete de 5
    Ahorro 47.38€
    62% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Utilice esta cinta reflectante para una amplia variedad de aplicaciones. La cinta reflectante autoadhesiva Testo™ está diseñada para su uso con tacómetros Testo.
  • Reflectores autoadhesivos
  • 150mm de longitud
  • Disponibles en paquetes de 5
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para tacómetros
Longitud (métrico) 150 mm