Learn More
Digi-Sense Sondas de cinta autoadhesivas tipo T con miniconector, 5 pies. Cable aislado con FEP
Código de producto. 11745019 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tiempo de análisis:
≥1,5 s
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Tiempo de análisis Tamaño de la unidad
11745019 ≥1,5 s paquete de 3
1 options
Código de producto. 11745019 Proveedor Digi-Sense N.º de proveedor 0851954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.00€
    78.38€ / paquete de 3
    Ahorro 9.62€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Sondas de cinta autoadhesivas tipo T diseñadas para una fácil instalación y extracción en una amplia gama de superficies.
  • El Kapton La cinta está clasificada para 400 °F (203 °C).
  • La cinta se puede aplicar a casi cualquier superficie.
  • Tiempo de respuesta: 1,5 segundos o más.
  • Cada sonda viene con un código de color. ANSI mini conector: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul y tipo E-violeta.
  • Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
  • Nota: el rango de temperatura es solo para la punta de la sonda.
  • El material del asa puede verse afectado si la sonda tiene una clasificación superior a la del asa en función del tiempo de exposición, la aplicación y el material del asa.
  • Los mangos de ABS están clasificados para 220 °F (104 °C).
  • Los mangos de PVC están clasificados para 200 °F (93 °C).
  • Los mangos de acero inoxidable tienen una clasificación de 450 °F (232 °C).
  • Los mini conectores están clasificados para 392 °F (200 °C): tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul y tipo E-violeta.
  • Las sondas con mango de plástico tienen una temperatura máxima de 275 °F (135 C) °antes de verse afectadas.
  • Estas sondas autoadhesivas se adhieren a la mayoría de las superficies.
  • Alambre aislado con Kapton y adhesivos industriales para alta temperatura y durabilidad a largo plazo.
  • Incluye 5 pies de cable termopar recto con miniconectores.
Especificaciones
Tiempo de análisis ≥1,5 s
Certificaciones/conformidad ANSI
Temperatura (métrico) De -200 °C a +260 °C
Tipo Sonda de termopar
Para utilizar con (aplicación) Para facilitar la instalación y extracción en una amplia variedad de superficies
Incluye Mini conector, 5 pies. Cable aislado con FEP
máx. (imperial) -328 °F a +500 °F
Longitud (imperial) 1 in
Longitud (métrico) 25.4 mm
Anchura (métrico) 50.8 mm
Cantidad 3 Pk.