Learn More
Seletalisib, MedChemExpress
Código de producto. 16497166
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497166 100 mg 100 miligramos
16491639 1 mg 1 miligramo
16489707 5 mg 5 miligramos
16487178 10 mg 10 miligramos
16413207 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497166 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16754
MedChemExpress Seletalisib (UCB5857) is potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12 nM.
Seletalisib (UCB5857) is potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Seletalisib
Forma física Solid
CAS 1362850-20-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H14ClF3N6O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo UCB5857
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (172.52 mM)
SMILES FC(F)(F)[C@H](NC1=C2C(C=CC=N2)=NC=N1)C3=CC4=CC=CC(Cl)=C4N=C3C5=CC=C[N+]([O-])=C5
Peso molecular (g/mol) 482.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.85
Porcentaje de pureza 98.88%