Learn More
Ácido selenoso, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10264300 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10264300 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 10264300 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/0520/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 70°C
CAS 7783-00-8
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular H2O3Se
Número MDL MFCD00011331
Sinónimo selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
Clave InChI MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Se](O)=O
Nombre IUPAC ácido selenoso
Peso molecular (g/mol) 128.98
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.97g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 2.7mbar 15
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Selenious acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.