Learn More
Ácido selenoso, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50g
250g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397417 5 g 5 g
11377417 50g 50 g
11387417 250g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012574.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para su uso como agente oxidante, como reactivo para alcaloides
As an oxidizing agent, as a reagent for alkaloidsSelenous acid is used in steel guns, wherein it changes the color of the steel from silver-grey to blue-grey. It serves as an important component of the Mecke reagent, which is utilized for drug testing. It acts as a source of selenium. It acts as a reagent for alkaloids and an oxidizing agent. Further, it is used in labeling radiopharmaceuticals. It is involved in the organic synthesis for the preparation of glyoxal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-00-8
Fórmula molecular H2O3Se
Peso molecular (g/mol) 128.98
Número MDL MFCD00011331
Clave InChI MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
Nombre IUPAC ácido selenoso
SMILES O[Se](O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenous acid
Color Incolora
Punto de fusión 70 °C (descomposición)
Densidad 3,004g/cm3 a 20 °C
Olor Inodoro
Sensibilidad Higroscópico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Forma física Cristalino de malla -4
Información de solubilidad Freely soluble in water,alcohol. Insoluble in ammoniaSoluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.97
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Selenous acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenous acid