Learn More
Selenourea, TRC
Código de producto. 30137610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137610 5 g 5 g
30003597 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2531035G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-10-4
Fórmula molecular CH4N2Se
Peso molecular (g/mol) 123.02
Sinónimo 2-Selenourea, Carbamimidoselenoic Acid, Isoselenourea, NSC 227840, Selenouronium;
Nombre IUPAC Selenourea
SMILES NC(=[Se])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenourea
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH4N2Se/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.954