Learn More
Selenourea, +99 %, base metálica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439427 5 g 5 g
11429427 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21440.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 630-10-4 | CH3N2Se | 122.02 g/mol
Selenourea is used in the synthesis of selenium heterocycles, which exhibits anti-inflammatory and anti-tumor activity. It acts as an effective ligand and form complexes with transition metals and metalloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La selenourea se utiliza en la síntesis de heterociclos de selenio, que presentan actividad antiinflamatoria y antitumoral. Actúa como ligando eficaz y forma complejos con metales de transición y metaloides.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y éter.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-10-4
Fórmula molecular CH3N2Se
Peso molecular (g/mol) 122.02
Número MDL MFCD00008065
Clave InChI ZUCFIOXGLBMWHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenourea, 2-selenourea, carbamimidoselenoic acid, selenouronium, urea, seleno, rcra waste number p103, rcra waste no. p103, iykvlicpfcezof-uhfffaoysa-n, ch4n2se, isoselenourea
PubChem CID 6327594
Nombre IUPAC $l^{1}-selanilmetanimidamida
SMILES C(=N)(N)[Se]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenourea
Punto de fusión ∼210°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+% metals basis
Cantidad 5 g
Número UN UN3283
Sensibilidad Air, light, and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.02
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo