Specifications
| Nombre del producto químico o material | Selenourea |
| Punto de fusión | 214.0°C to 215.0°C |
| Color | De gris a rosa |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | H2NC(=Se)NH2 |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: very soluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.02 |
| Show More |
Safety and Handling
- Selenourea
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- MIXTURE LIST-Contain: Selenourea