Learn More
Ácido Selenosulfúrico Sal Dipotásica, grado técnico, TRC
Código de producto. 30424107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424107 500 mg
30420772 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424107 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS252500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15571-89-8
Fórmula molecular K2O3SSe
Peso molecular (g/mol) 237.22
Sinónimo Dipotassium Selenosulfate, Potassium selenosulfate, Potassium selenosulfate (K2SeSO3)
SMILES O=S(O[K])([Se][K])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenosulfuric Acid Dipotassium Salt
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2K.H2O3SSe/c;;1-4(2,3)5/h;;(H2,1,2,3,5)/q2*+1;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.8008