Learn More
Selenofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10581301 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10269543 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10581301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271900025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 288-05-1 | C4H4Se | 131.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-05-1
Fórmula molecular C4H4Se
Peso molecular (g/mol) 131.04
Número MDL MFCD00075487
Clave InChI MABNMNVCOAICNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenophen, selenophene, acmc-1cr2h
PubChem CID 136130
ChEBI CHEBI:30857
Nombre IUPAC selenofeno
SMILES C1=C[Se]C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenophene
Punto de fusión -38.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5200g/mL
Punto de ebullición 109.9°C to 110.1°C (752.0 mmHg)
Temperatura de inflamación −2°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5790 to 1.5810
Cantidad 2.5 g
Número UN 1992
Gravedad específica 1.52
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: azeotrope with water, soluble in all organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido