Learn More
Selenomethionine, MedChemExpress
Código de producto. 16452236
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452236 500 mg 500 miligramos
16418556 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452236 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1000
MedChemExpress Selenomethionine is a naturally occurring amino acid containing selenium, is a common natural food source of selenium.
Selenomethionine is a naturally occurring amino acid containing selenium, is a common natural food source of selenium.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenomethionine
CAS 1464-42-2
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H11NO2Se
Sinónimo Seleno-DL-methionine DL-Selenomethionine
Información de solubilidad H2O : 12.5 mg/mL (63.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(N)CC[Se]C
Peso molecular (g/mol) 196.11
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.11
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death