Learn More
Thermo Scientific Chemicals Seleno-L-metionina
Código de producto. 15488449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488449 500 mg 500 miligramos
15478449 100 mg 100 miligramos
15468449 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488449 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66902.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3211-76-5 | C5H11NO2Se | 196.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3211-76-5
Fórmula molecular C5H11NO2Se
Peso molecular (g/mol) 196.12
Número MDL MFCD00037210
Clave InChI RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid
PubChem CID 105024
ChEBI CHEBI:62621
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-4-metilselanilbutanoico
SMILES C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Seleno-L-methionine
Punto de fusión 265°C
Color Blanco
Fórmula lineal CH3SeCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número UN UN3283
Información de solubilidad Soluble in water
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.11
Forma física Polvo