Learn More
Thermo Scientific Chemicals Seleno-L-metionina
Código de producto. 15478449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478449 100 mg 100 miligramos
15488449 500 mg 500 miligramos
15468449 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478449 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66902.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 3211-76-5 | C5H11NO2Se | 196.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3211-76-5
Fórmula molecular C5H11NO2Se
Peso molecular (g/mol) 196.12
Número MDL MFCD00037210
Clave InChI RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid
PubChem CID 105024
ChEBI CHEBI:62621
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-4-metilselanilbutanoico
SMILES C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Seleno-L-methionine
Punto de fusión 265°C
Color Blanco
Fórmula lineal CH3SeCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número UN UN3283
Información de solubilidad Soluble in water
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.11
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.