Learn More
Seleno-D, L-etionina, TRC
Código de producto. 30011848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011848 10 mg 10 miligramos
30008303 50 mg 50 miligramos
30004862 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011848 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS25000010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2578-27-0
Fórmula molecular C6 H13 N O2 Se
Peso molecular (g/mol) 210.13
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-etilselanolbutanoico
SMILES CC[Se]CCC(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Seleno-D,L-ethionine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2Se/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0112
Porcentaje de pureza >95%