Learn More
Sulfuro de selenio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394779 250 g 250 g
11304789 5 g 5 g
11314789 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394779 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 068104.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7488-56-4 | S2Se | 143.09 g/mol
Selenium sulfide is used as an antifungal agent to treat dandruff, seborrheic dermatitis, eborrhea and tinea versicolor. It is the active component in shampoos as an antifungal agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7488-56-4
Fórmula molecular S2Se
Peso molecular (g/mol) 143.09
Número MDL MFCD00011227
Clave InChI JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
PubChem CID 24087
Nombre IUPAC thione
SMILES S=[Se]=S
Especificaciones
Punto de ebullición (decomposition)
Nombre del producto químico o material Selenium sulfide
Punto de fusión <100°C
Color Rojo a marrón
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.09