Learn More
Sulfuro de selenio, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11390208 25 g 25 g
11380208 100 g 100 g
11370208 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11390208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042943.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7488-56-4 | S2Se | 143.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7488-56-4
Fórmula molecular S2Se
Peso molecular (g/mol) 143.09
Número MDL MFCD00011227
Clave InChI JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
PubChem CID 24087
Nombre IUPAC thione
SMILES S=[Se]=S
Spezifikation
Punto de ebullición (decomposition)
Nombre del producto químico o material Selenium sulfide
Punto de fusión <100°C
Color Rojo a marrón
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Información de solubilidad Insoluble in water,in dilute HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.09
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Selenium sulphide
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sicherheitshinweis
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenium sulphide
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.