Learn More
Solución estándar de selenio, para AAS, 1 mg/ml se en 10 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10695832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10695832 100 mL 100 ML
10072600 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10695832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196281000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.10€
    25.30€ / 100 ml
    Ahorro 1.80€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Se in 10% HCl
Envase Frasco de plástico
CAS 7782-49-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Densidad 4.81
Forma física Solución
Fórmula molecular Se
Concentración 995 to 1005 μg/mL of Se in 10% HCl (20°C)
Número MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Índice Merck 14, 8431
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Se]
Nombre IUPAC selenio
Peso molecular (g/mol) 78.97
PubChem CID 6326970
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:27568
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.96
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Selenium standard solution, 1 mg/ml Se in 10% HCl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.