Learn More
Estándar de selenio: Se a 10000 μg/mL en HNO3 al 5%
Código de producto. 30313713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30313713 500 mL
30309969 100 mL
30327750 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30313713 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTSEN500
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenium
CAS 7782-49-2
Nombres de analitos o componentes Selenium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Se
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Sinónimo elenium, elemental, Vandex;
Fórmula InChI InChI=1 S/Se
Tipo de solución Single Solution
SMILES [Se]
Elemento Se
Nombre IUPAC selenio
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 78.96
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.9165