Learn More
Estándar de selenio: Se a 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Descripción
Estándar de selenio: Se a 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Selenium |
| CAS | 7782-49-2 |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Selenium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Se |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | elenium, elemental, Vandex |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Se |
| SMILES | [Se] |
| Mostrar más |