Learn More
Estándar de selenio para ICP , 10.000 μg/mL en HNO 3 al 5%, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10591753 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10591753 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
10542333 125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10591753 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLSE23X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.01€
    258.47€ / 500 ml
    Ahorro 36.54€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Se10.000 μg/mL
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 7782-49-2 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular Se
Peso molecular (g/mol) 78.97
Número MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Clave InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Nombre IUPAC selenio
SMILES [Se]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis El Certificado de Análisis de Garantía informa hasta 30 elementos a nivel ppb.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix 5% HNO3
Cantidad 500 mL
Grado Assurance
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio