Learn More
Carga de selenio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Selenium |
| Forma física | Carga, amorfa, 2 a 6 mm |
| Cantidad | 50 g |
| Aspecto | Shot |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% (Metals basis) |
| Densidad | 4.28g/cm3 |