Learn More
Selenio, polvo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400990 50 g 50 g
11410990 250 g 250 g
11420990 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400990 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12592.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.67€
    37.65€ / 50 g
    Ahorro 9.02€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 690°C
Punto de fusión 224°C to 225°C
Cantidad 50 g
Porcentaje de pureza ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Selenium powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenium