Learn More
Polvo de selenio, malla -200, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Selenium |
| Forma física | Polvo de malla -200 |
| Cantidad | 50 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% (metals basis) |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN3077 |
| Porcentaje de pureza | 99.999% |