Learn More
Estándares organometálicos de selenio, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11915184 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11915184 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11915184 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ORGSE82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.24€
    84.91€ / 50 g
    Ahorro 17.33€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Se1000 μg/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenium Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7782-49-2, 64742-65-0
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Forma física Líquido
Fórmula molecular Se
Número MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [Se]
Nombre IUPAC selenio
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 78.97
PubChem CID 6326970
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:27568
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio