Learn More
Selenium(IV) oxychloride, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10577943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10577943 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10577943 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 318490050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 180.0°C
Nombre del producto químico o material Selenium(IV) oxychloride
Punto de fusión 9.0°C
Nombre de nota 97%
CAS 7791-23-3
Color Yellow
Forma física Liquid
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular Cl2OSe
Fórmula lineal SeOCl2
Número MDL MFCD00016327
Sinónimo selenium oxychloride, seleninyl chloride, selenium oxydichloride, seleninyl dichloride, selenium chloride oxide, hsdb 678, selenium chloride oxide secl2o, selenium iv oxychloride, selenium dichloride oxide, selenoxychlorid
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Clave InChI LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Se](Cl)Cl
Peso molecular (g/mol) 165.87
PubChem CID 24647
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.86
Porcentaje de pureza 97%
Envase Glass bottle
Gravedad específica 2.43
Densidad 2.4300g/mL